1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520807-1G
PC520807-250MG
PC520807-500MG
PC520807-100MG
APOSPC520807-1GEA
1440
EUR
APOSPC520807-1G
APOSPC520807-250MG
APOSPC520807-500MG
APOSPC520807-100MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride 97%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride
Formule:
C₇H₁₃F₃N₂ MW: 182.187 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09040660 Numéro CAS: 187217-99-8 |