Imprimer
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
PC520799-1G PC520799-5G PC520799-25G
APOSPC520799-1GEA 26.1 EUR
APOSPC520799-1G APOSPC520799-5G APOSPC520799-25G
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine 98%
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163.097 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185836
Numéro CAS: 1214377-44-2