Imprimer
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520783-1G PC520783-5G
APOSPC520783-1GEA 187 EUR
APOSPC520783-1G APOSPC520783-5G
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride
Formule: C₆H₄F₂O₄S₂
Point de fusion: 37…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28346978
Numéro CAS: 7552-55-8
ONU: 3261
ADR: 8,II