Imprimer
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520762-1G PC520762-5G
APOSPC520762-1GEA 187 EUR
APOSPC520762-1G APOSPC520762-5G
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride
Formule: C₇H₆ClFO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22192509
Numéro CAS: 25300-22-5