Imprimer
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520757-1G PC520757-5G
APOSPC520757-1GEA 187 EUR
APOSPC520757-1G APOSPC520757-5G
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride
Formule: C₇H₇FO₃S
MW: 190.192 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21881376
Numéro CAS: 882670-26-0