Imprimer
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520751-1G PC520751-5G
APOSPC520751-1GEA 0 EUR
APOSPC520751-1G APOSPC520751-5G
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20640530
Numéro CAS: 1174321-06-2