Imprimer
4-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520745-250MG PC520745-500MG
APOSPC520745-250MGEA 861 EUR
APOSPC520745-250MG APOSPC520745-500MG
4-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₉ClFNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18917110
Numéro CAS: 1224929-82-1