Imprimer
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520727-250MG PC520727-500MG
APOSPC520727-250MGEA 280 EUR
APOSPC520727-250MG APOSPC520727-500MG
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃NO
MW: 241.993 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610037
Numéro CAS: 1227591-86-7