Imprimer
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
PC52072-1G PC52072-250MG PC52072-5G
APOSPC52072-1GEA 79.9 EUR
APOSPC52072-1G APOSPC52072-250MG APOSPC52072-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08702774
Numéro CAS: 1374208-42-0