Imprimer
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520696-1G PC520696-5G
APOSPC520696-1GEA 268 EUR
APOSPC520696-1G APOSPC520696-5G
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formule: C₇H₆ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525494
Numéro CAS: 1204295-63-5