Imprimer
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Chlorosulphonyl)-6-fluoroanisole
PC52066-1G PC52066-250MG
APOSPC52066-1GEA 580 EUR
APOSPC52066-1G APOSPC52066-250MG
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₃S
MW: 224.637 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185594
Numéro CAS: 1049729-85-2
ONU: 3265
ADR: 8 III