Imprimer
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520658-10G PC520658-1G PC520658-5G
APOSPC520658-10GEA 1050 EUR
APOSPC520658-10G APOSPC520658-1G APOSPC520658-5G
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₆F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226712
Numéro CAS: 1138445-20-1