Imprimer
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520627-1G PC520627-5G
APOSPC520627-1GEA 119 EUR
APOSPC520627-1G APOSPC520627-5G
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₇BrF₂O₃
MW: 281.051 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110847
Numéro CAS: 1131587-78-4