Imprimer
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520597-1G PC520597-5G
APOSPC520597-1GEA 123 EUR
APOSPC520597-1G APOSPC520597-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅F₄NO
MW: 195.114 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699120
Numéro CAS: 1138011-20-7