Imprimer
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
PC520581-1G PC520581-500MG
APOSPC520581-1GEA 686 EUR
APOSPC520581-1G APOSPC520581-500MG
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀FNO₂
MW: 207.201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264533
Numéro CAS: 348-32-3