Imprimer
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520557-10G PC520557-1G PC520557-5G
APOSPC520557-10GEA 1070 EUR
APOSPC520557-10G APOSPC520557-1G APOSPC520557-5G
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene
Formule: C₇H₄ClF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779540
Numéro CAS: 63878-72-8