Imprimer
N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520510-1G PC520510-5G
APOSPC520510-1GEA 280 EUR
APOSPC520510-1G APOSPC520510-5G
N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide 95%
N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide
Formule: C₇H₅ClF₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00856978
Numéro CAS: 23384-04-5