Imprimer
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC52046-1G PC52046-5G
APOSPC52046-1GEA 84.1 EUR
APOSPC52046-1G APOSPC52046-5G
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride
Formule: C₈F₁₈O₅S₂
Point d'ébullition: 84 °C
Densité: 1.898 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03427256
Numéro CAS: 36913-91-4
EINECS: 253-270-9
ONU: 3264
ADR: 8,II