N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC520400-1G
PC520400-250MG
APOSPC520400-1GEA
126
EUR
APOSPC520400-1G
APOSPC520400-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formule:
C₁₁H₁₂FN·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31745722 Numéro CAS: 2379918-45-1 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |