Imprimer
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Nitro-4-(pentafluorothio)phenol, 2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)nitrobenzene
PC5199-1G PC5199-250MG PC5199-5G
APOSPC5199-1GEA 183 EUR
APOSPC5199-1G APOSPC5199-250MG APOSPC5199-5G
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄F₅NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501052
Numéro CAS: 1159512-26-1