Imprimer
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5196-1G PC5196-25G PC5196-5G
APOSPC5196-1GEA 26.1 EUR
APOSPC5196-1G APOSPC5196-25G APOSPC5196-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Point d'ébullition: 114 °C (3 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077607
Numéro CAS: 87014-28-6