Imprimer
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC51881-1G PC51881-250MG PC51881-5G
APOSPC51881-1GEA 493 EUR
APOSPC51881-1G APOSPC51881-250MG APOSPC51881-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
MW: 234.453 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846061
Numéro CAS: 1160574-15-1