Imprimer
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51863-1G PC51863-250MG PC51863-5G
APOSPC51863-1GEA 58 EUR
APOSPC51863-1G APOSPC51863-250MG APOSPC51863-5G
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₅F₅O₃
MW: 256.126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32219445
Numéro CAS: 2267343-62-2