Imprimer
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51862-1G PC51862-250MG
APOSPC51862-1GEA 94.4 EUR
APOSPC51862-1G APOSPC51862-250MG
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₄F₃N₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22018788
Numéro CAS: 1483017-28-2