Imprimer
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC51814-1G PC51814-250MG
APOSPC51814-1GEA 574 EUR
APOSPC51814-1G APOSPC51814-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅ClFI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2414146-35-1
ONU: 3265
ADR: 8,II