Imprimer
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5171-1G PC5171-5G PC5171-10G
APOSPC5171-1GEA 140 EUR
APOSPC5171-1G APOSPC5171-5G APOSPC5171-10G
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₆F₄N₂
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038250
Numéro CAS: 179062-06-7