Imprimer
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
PC5159-1G PC5159-250MG
APOSPC5159-1GEA 118 EUR
APOSPC5159-1G APOSPC5159-250MG
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094261
Numéro CAS: 393-49-7