Imprimer
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51525-1G PC51525-250MG
APOSPC51525-1GEA 415 EUR
APOSPC51525-1G APOSPC51525-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397635
Numéro CAS: 1261611-31-7