Imprimer
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic acid
PC51396-1G PC51396-250MG PC51396-5G
APOSPC51396-1GEA 522 EUR
APOSPC51396-1G APOSPC51396-250MG APOSPC51396-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₄BF₅O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29919696
Numéro CAS: 158178-36-0