Imprimer
1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC51386-1G PC51386-250MG PC51386-5G
APOSPC51386-1GEA 30.1 EUR
APOSPC51386-1G APOSPC51386-250MG APOSPC51386-5G
1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
Formule: C₆HBr₂F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28505052
Numéro CAS: 17299-95-5