Imprimer
2-Bromo-3,6-difluorobenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC51364-1G PC51364-5G PC51364-250MG
APOSPC51364-1GEA 412 EUR
APOSPC51364-1G APOSPC51364-5G APOSPC51364-250MG
2-Bromo-3,6-difluorobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16817690
Numéro CAS: 1242339-93-0