Imprimer
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)methanol
PC51349-1G PC51349-250MG PC51349-5G
APOSPC51349-1GEA 58 EUR
APOSPC51349-1G APOSPC51349-250MG APOSPC51349-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756768
Numéro CAS: 511511-02-7