Imprimer
5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51346-1G PC51346-250MG
APOSPC51346-1GEA 532 EUR
APOSPC51346-1G APOSPC51346-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031517
Numéro CAS: 1172067-95-6