1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC51335-1G
PC51335-250MG
APOSPC51335-1GEA
719
EUR
APOSPC51335-1G
APOSPC51335-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formule:
C₉H₆FN₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28606409 Numéro CAS: 1552231-28-3 |