Imprimer
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51332-1G PC51332-250MG
APOSPC51332-1GEA 655 EUR
APOSPC51332-1G APOSPC51332-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
Formule: C₇H₄BrFN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23705700
Numéro CAS: 1427383-09-2