Imprimer
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51330-1G PC51330-250MG
APOSPC51330-1GEA 259 EUR
APOSPC51330-1G APOSPC51330-250MG
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Formule: C₇H₂Br₂FNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23705942
Numéro CAS: 1427426-59-2