Imprimer
Methyl pentafluoropropionylacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5133-1G PC5133-5G PC5133-10G
APOSPC5133-1GEA 46.6 EUR
APOSPC5133-1G APOSPC5133-5G APOSPC5133-10G
Methyl pentafluoropropionylacetate 95%
Methyl pentafluoropropionylacetate
Formule: C₆H₅F₅O₃
Point d'ébullition: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041000
Numéro CAS: 104857-88-7
ONU: 1993
ADR: 3,III