Imprimer
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51328-1G PC51328-250MG
APOSPC51328-1GEA 264 EUR
APOSPC51328-1G APOSPC51328-250MG
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Formule: C₇H₂Br₂FNS
MW: 310.969 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09748620
Numéro CAS: 1188226-62-1