Imprimer
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51320-1G PC51320-250MG PC51320-5G
APOSPC51320-1GEA 296 EUR
APOSPC51320-1G APOSPC51320-250MG APOSPC51320-5G
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol
Formule: C₅H₃FINO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16611044
Numéro CAS: 884660-48-4