Imprimer
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51317-1G PC51317-250MG
APOSPC51317-1GEA 261 EUR
APOSPC51317-1G APOSPC51317-250MG
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₄F₃NO₃
MW: 289.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00097847
Numéro CAS: 256508-75-5