Imprimer
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,4-Difluoro-5-nitrophenyl)methanol
PC51225-1G PC51225-5G
APOSPC51225-1GEA 36.4 EUR
APOSPC51225-1G APOSPC51225-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12047726
Numéro CAS: 935287-88-0