Imprimer
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol, 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinyl alcohol
PC51217-1G PC51217-250MG
APOSPC51217-1GEA 1190 EUR
APOSPC51217-1G APOSPC51217-250MG
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24369748
Numéro CAS: 1431842-82-8