Imprimer
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluoro-2-picoline, 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC51216-1G PC51216-250MG
APOSPC51216-1GEA 549 EUR
APOSPC51216-1G APOSPC51216-250MG
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848353
Numéro CAS: 1196153-86-2