Imprimer
4-Hydroxy-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-5-iodo-α,α,α-trifluoro-2-picoline, 5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-ol
PC51214-100MG PC51214-1G PC51214-250MG
APOSPC51214-100MGEA 140 EUR
APOSPC51214-100MG APOSPC51214-1G APOSPC51214-250MG
4-Hydroxy-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Hydroxy-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₃INO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24369747
Numéro CAS: 1027818-89-8