Imprimer
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl]methylamine hydrochloride, 2-(Difluoromethyl)isonicotinylamine hydrochloride
PC51208-1G PC51208-250MG
APOSPC51208-1GEA 589 EUR
APOSPC51208-1G APOSPC51208-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₈F₂N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23701110
Numéro CAS: 1428532-89-1