Imprimer
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC51206-250MG PC51206-50MG
APOSPC51206-250MGEA 234 EUR
APOSPC51206-250MG APOSPC51206-50MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173.117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18256212
Numéro CAS: 1256818-14-0