Imprimer
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-(difluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
PC51205-1G PC51205-250MG
APOSPC51205-1GEA 1400 EUR
APOSPC51205-1G APOSPC51205-250MG
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22690248
Numéro CAS: 1251844-44-6