Imprimer
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC512027-1G PC512027-250MG
APOSPC512027-1GEA 105 EUR
APOSPC512027-1G APOSPC512027-250MG
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄FN·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32066861
Numéro CAS: 2379918-51-9