Imprimer
N-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC512014-1G PC512014-250MG
APOSPC512014-1GEA 208 EUR
APOSPC512014-1G APOSPC512014-250MG
N-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄FN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31695606
Numéro CAS: 2407312-04-1