Imprimer
2-Bromo-6-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-6-methylphenyl triflate, 3-Bromo-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
PC51196-1G PC51196-250MG PC51196-5G
APOSPC51196-1GEA 140 EUR
APOSPC51196-1G APOSPC51196-250MG APOSPC51196-5G
2-Bromo-6-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Bromo-6-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₆BrF₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975433
Numéro CAS: 1820716-91-3
ONU: 3265
ADR: 8,III